Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammonium persulfate (APS) 99+% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

327081000 327085000
ACRO327081000EA 41 EUR InStock
ACRO327081000 ACRO327085000
Ammonium persulfate (APS) 99+% pour la biologie moléculaire sans DNAse, RNAse, et protéase
Ammonium persulfate (APS)


Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Point de fusion: 120 °C (déc.)
Densité: 1.98 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥99 %
Acidity ≤0.2 % (H2SO4)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..