Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol solution saturée dans le eau stabilisé pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, protéase et oxydes

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

327105000
ACRO327105000EA 216 EUR InStock
ACRO327105000
Phénol solution saturée dans le eau stabilisé pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, protéase et oxydes
Phénol


Formule: C₆H₅OH
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00212506
Numéro CAS: 108-95-2
ONU: 2821
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Solution
Water 25 to 35 %
Stabilizer 0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité