EDTA tetrasodium salt tetrahydrate 99.5% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
327211000
ACRO327211000EA 60.6 EUR InStock
ACRO327211000
EDTA tetrasodium salt tetrahydrate 99.5% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
EDTA sel tétrasodique tétrahydraté
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·4H₂O
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 6,9 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150027
Numéro CAS: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.4 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 10.7 to 11.7 (0.1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité