Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glycérol 99.5% pour la biologie moléculaire

Fournisseur: Thermo Scientific

327255000
ACRO327255000EA 103 EUR InStock
ACRO327255000
Glycérol 99.5% pour la biologie moléculaire
Glycérol


Formule: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.261 g/cm³
Point d'éclair: 160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004722
Numéro CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=d004eeb9f845a013dfcafd0b44d36127512f5d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
UV (0.5 M in water)
Color scale ≤10 APHA
pH 6 to 7 (10 % at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %
Aldehyde ≤0.001 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité