Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bafilamycin A1 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

328120001
ACRO328120001EA 445 EUR InStock
ACRO328120001
Bafilamycin A1 95%
Bafilamycin A1
Appearance: White to off-white Powder or solid


Formule: C₃₅H₅₈O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06795130
Numéro CAS: 88899-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
HPLC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité