Fumonisin B2 96+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
328260010
ACRO328260010EA 463 EUR InStock
ACRO328260010
Fumonisin B2 96+%
Fumonisin B2
Formule: C₃₄H₅₉NO₁₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133350
Numéro CAS: 116355-84-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to brown Solid
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité