Rottlerin 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-1-(6-(3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylbenzyl)-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-chromen-8-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one
328490100
ACRO328490100EA 104 EUR InStock
ACRO328490100
Rottlerin 95+%
Rottlerin
Appearance: Orange to brown Powder
Formule: C₃₀H₂₈O₈
MW: 516,546 g/mol
Point de fusion: >200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00017361
Numéro CAS: 82-08-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %
TLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité