Sphingosine-1-phosphate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: S1P, D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
328520010
ACRO328520010EA 211 EUR InStock
ACRO328520010
Sphingosine-1-phosphate 96%
Sphingosine-1-phosphate
Appearance: White to off-white to light yellow Powder or solid
Formule: C₁₈H₃₈NO₅P
MW: 379,478 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270077
Numéro CAS: 26993-30-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light beige Powder or solid
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Purity ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité