Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Suramin hexasodium 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium 8,8'-((3,3'-((3,3'-(carbonylbis(azanediyl))bis(benzoyl))bis(azanediyl))bis(4-methylbenzoyl))bis(azanediyl))bis(naphthalene-1,3,5-trisulphonate), Suramin sodium salt, Suramin Sodium

328540500
ACRO328540500EA 105 EUR InStock
ACRO328540500
Suramin hexasodium 98%
Suramin hexasodium
CAS No.: 129-46-4


Formule: C₅₁H₃₄N₆Na₆O₂₃S₆
MW: 1429,151 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210217
Numéro CAS: 129-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité