Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diphenyleneiodonium chloride 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diphenyleneiodonium Chloride

328660250
ACRO328660250EA 176 EUR InStock
ACRO328660250
Diphenyleneiodonium chloride 97+%
Diphenyleneiodonium chloride


Formule: C₁₂H₈ClI
MW: 314,55 g/mol
Point de fusion: 312…322 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214165
Numéro CAS: 4673-26-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Powder
TLC ≥97.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité