Réactif de Griess
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
328670500
ACRO328670500EA 81.5 EUR InStock
ACRO328670500
Réactif de Griess
Réactif de Griess
Appearance: Clear colorless to light pink Solution
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light pink Solution
Suitability (for NO2 det.in biol.media) Passes test
Composition in Phosphoric acid (5%)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité