(±)-Ibotenic acid monohydrate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
329130010
ACRO329130010EA 352 EUR InStock
ACRO329130010
(±)-Ibotenic acid monohydrate 95%
(±)-Ibotenic acid monohydrate
Appearance: White to off-white Solid
Formule: C₅H₈N₂O₅
Point de fusion: 141…147 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00149579
Numéro CAS: 60573-88-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
HPLC ≥94 %
NMR Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité