Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide citrique, anhydre pour la biologie moléculaire

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

329860010
ACRO329860010EA 70 EUR InStock
ACRO329860010
Acide citrique, anhydre pour la biologie moléculaire
Acide citrique


Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 153 °C
Densité: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
ATTEINDRE: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (as per ACS) passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité