Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Dodécanone 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

330290050
ACRO330290050EA 24.1 EUR InStock
ACRO330290050
2-Dodécanone 95%
2-Dodécanone


Formule: C₁₂H₂₄O
Point d'ébullition: 247 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 0.82 g/cm³
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015064
Numéro CAS: 6175-49-1
EINECS: 228-222-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité