Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(hydroxymethyl)benzoate

330840100
ACRO330840100EA 89.4 EUR InStock
ACRO330840100
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 45…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009984
Numéro CAS: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité