Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
331730100
ACRO331730100EA 47.8 EUR InStock
ACRO331730100
Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate 98%
Ethyl (s)-(-)-2-methoxypropionate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632590
Numéro CAS: 41918-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -86° to -92° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité