(R)-2-Methoxypropanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
331810010
ACRO331810010EA 247 EUR InStock
ACRO331810010
(R)-2-Methoxypropanoic acid 97%
(R)-2-Methoxypropanoic acid
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₄H₈O₃
Densité: 1.094 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632582
Numéro CAS: 23943-96-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4132 to 1.4152 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +76° to +80° (20°C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité