2,5-Anhydro-1,4-didésoxy-3-thiopentitol (mélange cis- and trans-) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
332700250
ACRO332700250EA 315 EUR InStock
ACRO332700250
2,5-Anhydro-1,4-didésoxy-3-thiopentitol (mélange cis- and trans-) 97%
2,5-Anhydro-1,4-didésoxy-3-thiopentitol (mélange cis- and trans-)
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₅H₁₀OS
Point d'ébullition: 160…180 °C (760 mmHg)
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632596
Numéro CAS: 57124-87-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité