Indole-4-carboxylate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
334030010
ACRO334030010EA 51.8 EUR InStock
ACRO334030010
Indole-4-carboxylate de méthyle 99%
Indole-4-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 67…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191222
Numéro CAS: 39830-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité