Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Méthoxy-1-indanone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

334070050 334070250
ACRO334070050EA 44 EUR InStock
ACRO334070050 ACRO334070250
6-Méthoxy-1-indanone 98%
6-Méthoxy-1-indanone


Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021232
Numéro CAS: 13623-25-1
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité