Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzène-1,2-dithiol 96%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzene-1,2-dithiol

334920010 334920050
ACRO334920010EA 134 EUR InStock
ACRO334920010 ACRO334920050
Benzène-1,2-dithiol 96%
Benzène-1,2-dithiol


Formule: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Point d'ébullition: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004835
Numéro CAS: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité