Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de dibenzyle 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

335000050
ACRO335000050EA 26.1 EUR InStock
ACRO335000050
Sulfure de dibenzyle 98%
Sulfure de dibenzyle


Formule: C₁₄H₁₄S
MW: 214,33 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…49 °C
Densité: 1,0712 g/cm³ (50 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00004784
Numéro CAS: 538-74-9
EINECS: 208-703-6
ONU: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01147
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité