Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

335835000
ACRO335835000EA 144 EUR InStock
ACRO335835000
6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one 98%
6-Azabicyclo[3.2.0]heptan-7-one
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder


Formule: C₆H₉NO
Point de fusion: 45…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863277
Numéro CAS: 22031-52-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
Elemental Analysis ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité