3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
335855000
ACRO335855000EA 146 EUR InStock
ACRO335855000
3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate 98%
3-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate
Appearance: White Crystalline flakes
Formule: C₇H₁₇NO₃
Point de fusion: 223…225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791052
Numéro CAS: 336185-29-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité