Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Zeatin riboside 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: trans-Zeatinriboside, trans-Zeatin-riboside

337200500
ACRO337200500EA 543 EUR InStock
ACRO337200500
Zeatin riboside 97%
Zeatin riboside
Appearance: White to off-white Crystalline powder


Formule: C₁₅H₂₁N₅O₅
MW: 351,363 g/mol
Point d'ébullition: 732 °C
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036809
Numéro CAS: 6025-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
TLC ≥96.0 %
Appearance of solution (3% soln. in acetic acid) clear, colorless to faint yellowish

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité