4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-7-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one, 4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside, β-xylosidase substrate
337272500
ACRO337272500EA 271 EUR InStock
ACRO337272500
4-Methylumbelliferyl-β-D-xylopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-xylopyranoside
Appearance: White to almost white Powder
Formule: C₁₅H₁₆O₇
MW: 308,286 g/mol
Point de fusion: 223 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037607
Numéro CAS: 6734-33-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (1% in DMF) Almost clear, colorless to light yellow
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=0.3, pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité