3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]propanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-3-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propan-1-ol
339610010
ACRO339610010EA 95.3 EUR InStock
ACRO339610010
3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]propanol 97%
3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]propanol
Appearance: Clear colorless to yellow Viscous liquid
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,213 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631673
Numéro CAS: 51268-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9° to +12° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité