Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
342290050
ACRO342290050EA 59.7 EUR InStock
ACRO342290050
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134558
Numéro CAS: 943-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité