3-Méthylfuranne 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
342300010
ACRO342300010EA 197 EUR InStock
ACRO342300010
3-Méthylfuranne 98%
3-Méthylfuranne
Formule: C₅H₆O
MW: 82,1 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: –22 °C
Numéro MDL: MFCD00060134
Numéro CAS: 930-27-8
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité