Formononetin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
342480010
ACRO342480010EA 112 EUR InStock
ACRO342480010
Formononetin 98%
Formononetin
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₁₆H₁₂O₄
Point de fusion: 256…260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016948
Numéro CAS: 485-72-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 256 to 261 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité