Gallium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
343930010
ACRO343930010EA 79.2 EUR InStock
ACRO343930010
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate 99%
Gallium(III) trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₃F₉GaO₉S₃
Densité: 1.7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093898
Numéro CAS: 74974-60-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex F)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité