6-Amino-2-naphthoic acid 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
344500050
ACRO344500050EA 179 EUR InStock
ACRO344500050
6-Amino-2-naphthoic acid 90%
6-Amino-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
Point de fusion: 222…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861831
Numéro CAS: 116668-47-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green-beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
Titration with HClO4 ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité