2-Méthylpyridine-3-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Hydroxy-2-methylpyridine
345220050
ACRO345220050EA 47.1 EUR InStock
ACRO345220050
2-Méthylpyridine-3-ol 99%
2-Méthylpyridine-3-ol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 167…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082538
Numéro CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité