2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
345511000
ACRO345511000EA 350 EUR InStock
ACRO345511000
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone 97%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093760
Numéro CAS: 290835-85-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5275 to 1.5295 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité