Sodium sulphanilate hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
346882500
ACRO346882500EA 89.6 EUR InStock
ACRO346882500
Sodium sulphanilate hydrate 97%
Sodium sulphanilate hydrate
Appearance: White to light brown to pink Crystalline powder
Formule: C₆H₇NO₃S
Point de fusion: 288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064394
Numéro CAS: 123333-70-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown to pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (on dry substance)
Water ≤16 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité