1,3-Diméthylnaphtalène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
346900010
ACRO346900010EA 39.9 EUR InStock
ACRO346900010
1,3-Diméthylnaphtalène 96%
1,3-Diméthylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 263 °C
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.982 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004036
Numéro CAS: 575-41-7
EINECS: 209-384-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité