3-Nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
348130010
ACRO348130010EA 73.8 EUR InStock
ACRO348130010
3-Nitropyridine 98%
3-Nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 75 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 35…40 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00234974
Numéro CAS: 2530-26-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité