1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl Ester
348610050
ACRO348610050EA 52.9 EUR InStock
ACRO348610050
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate 97% stabilisé
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₁₃H₇F₁₇O₂
MW: 518,17 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (4 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042306
Numéro CAS: 27905-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3360 to 1.3380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 15 ppm TBC and 70 ppm BHT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité