Acide perchlorique 0.1 M dans l'acide acétique, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
348630010 348630025
ACRO348630010EA 150 EUR InStock
ACRO348630010 ACRO348630025
Acide perchlorique 0.1 M dans l'acide acétique, pur
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Point d'ébullition: 39
Point de fusion: -101
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤0.2 % (K.F.)
Strength 0.0998 to 0.1002 M
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité