Sodium hydroxyde solution standard 0.2 mol/l (0.2 N) dans l'eau
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Caustic soda
349685000 349680025
ACRO349685000EA 26.7 EUR InStock
ACRO349685000 ACRO349680025
Sodium hydroxyde solution standard 0.2 mol/l (0.2 N) dans l'eau
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: ∼105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.01 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.1996 to 0.2004 N
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité