Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-ɑ-Tocopherylquinone 90-95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Vitamin E Quinone (D-form)

350305000
ACRO350305000EA 551 EUR InStock
ACRO350305000
D-ɑ-Tocopherylquinone 90-95%
D-alpha-Tocopherylquinone
Appearance: Clear amber to red Viscous liquid


Formule: C₂₉H₅₀O₃
MW: 446,72 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135657
Numéro CAS: 7559-04-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear amber to red Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité