Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzylamine 97+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

350530050 350530250
ACRO350530050EA 297 EUR InStock
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Bromobenzylamine 97+%
4-Bromobenzylamine


Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point de fusion: 25 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047931
Numéro CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité