2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
350760050
ACRO350760050EA 57.5 EUR InStock
ACRO350760050
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 96%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
Appearance: White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,05 g/mol
Point de fusion: 59…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800674
Numéro CAS: 30595-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 79 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité