Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Deuterium oxyde 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific

351430075
ACRO351430075EA 31.4 EUR InStock
ACRO351430075
Deuterium oxyde 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Deuterium oxyde
Packaged in 0.75ml ampoules


Formule: D₂O
Point d'ébullition: 101.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.8 °C
Densité: 1.105 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Tritium (T) ≤370 Bq/g

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité