Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyridine-D5 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridine-[²H₅]

351480075
ACRO351480075EA 114 EUR InStock
ACRO351480075
Pyridine-D5 99.8 atom % D pour spectroscopie RMN
Pyridine-D5
Packaged in 0.75 ml ampoules


Formule: C₅D₅N
MW: 84,06 g/mol
Point d'ébullition: 114.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044639
Numéro CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
ONU: 1282
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité