Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Dibromobenzile 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(4-bromophenyl)ethanedione

351780100
ACRO351780100EA 63.6 EUR InStock
ACRO351780100
4,4'-Dibromobenzile 97%
4,4'-Dibromobenzile


Formule: C₁₄H₈Br₂O₂
MW: 368,02 g/mol
Point de fusion: 223…228 °C
Numéro MDL: MFCD00000104
Numéro CAS: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité