Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS 99.9 atom % D + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
352540075
ACRO352540075EA 98.1 EUR InStock
ACRO352540075
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS 99.9 atom % D + 0.03% TMS pour spectroscopie RMN
Diméthylsulfoxyde-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2
Densité: 1.19 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 v/v %
Collapse All
Type de conditionnement Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Ampoule 10 x 0.75 ml 7,5 mL ACRO352540075
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité