Cyanogène bromure 3 M dans le dichloromethane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
353991000
ACRO353991000EA 109 EUR InStock
ACRO353991000
Cyanogène bromure 3 M dans le dichloromethane
Cyanogène bromure
Formule: CBrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011597
Numéro CAS: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
ONU: 2927
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 2.95 to 3.3 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité