Thiophène-2-éthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
354270010
ACRO354270010EA 37.5 EUR InStock
ACRO354270010
Thiophène-2-éthylamine 98%
Thiophène-2-éthylamine
Formule: C₆H₉NS
Point d'ébullition: 103…105 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051495
Numéro CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité