TentaGel® S-RAM
Fournisseur: Thermo Scientific
354650050
ACRO354650050EA 261 EUR InStock
ACRO354650050
TentaGel® S-RAM
TentaGel® S-RAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Particle size 90 µm
Loading 0.2 to 0.3 mmol/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité